SRP0722
KRAS (Mature Form), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
239,00 €
About This Item
239,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
2.0-3.5 nmol/min·mg (GTPase-Glo)
Poids mol.
~23 kDa
Concentration
0.1 μg/μL
Numéro d'accès
NM_033360
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... KRAS(3845)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)