Principaux documents
SRP0691
Sigma-Aldrich
PI3K (P85 ALPHA) Protein
recombinant
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
50 μG
435,00 €
435,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
435,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
435,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~86 kDa
Concentration
0.2 μg/μL
Numéro d'accès
NM_181523
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PI3K (5295)
Application
Useful for Western blot and kinase assays.
Actions biochimiques/physiologiques
Recombinant full-length human PI3K (p85alpha) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag. The PI3K comprises of a 110 kDa catalytic subunit and a 85 kDa regulatory subunit. A number of isoforms of the 110 kDa catalytic subunit and the 85 kDa regulatory subunit exist in cells. p85α modulates the interaction between PI3K and platelet-derived growth factor receptor (1). Furthermore, estrogen receptor isoform ER-alpha binds in a ligand-dependent manner to the p85-alpha regulatory subunit of PI3K. Stimulation with estrogen increases ER-alpha-associated PI3K activity, leading to the activation of protein kinase B/AKT and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) (2).
Reconstitution
Formulated in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
Stockage et stabilité
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :