K3769
KW-3902
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3-dipropyl-8-(3-noradamantyl)xanthine, 8-(Hexahydro-2,5-methanopentalen-3a(1H)-yl)-3,7-dihydro-1,3-dipropyl-1H-purine-2,6-dione, MK-7418, Rolofylline
156,00 €
About This Item
156,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCN1C(=O)N(CCC)c2[nH]c(nc2C1=O)[C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@@H]3C5)C4
InChI
1S/C20H28N4O2/c1-3-5-23-16-15(17(25)24(6-4-2)19(23)26)21-18(22-16)20-10-12-7-13(11-20)9-14(20)8-12/h12-14H,3-11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-,13+,14-,20-
Clé InChI
PJBFVWGQFLYWCB-OYEQCZOJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.