Principaux documents
SRP0680
Sigma-Aldrich
AMARA Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
1 MG
89,30 €
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
89,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
AMARA Peptide, ≥95% (HPLC)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
1542.84
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
The AMARA peptide sequence (AMARAASAAALARRR) is suitable for use as a substrate for SIK and AMPK kinases.
Séquence
AMARAASAAALARRR
Reconstitution
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stockage et stabilité
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable