Principaux documents
SRP0686
Sigma-Aldrich
TGFBR1 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
1 MG
89,30 €
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
89,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TGFBR1 Peptide, ≥95% (HPLC)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
2116.45
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
The TGFBR1 peptide sequence (KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS) is derived from human SMAD3 (215-230) and is suitable for use as the substrate for TGFBR1 superfamily, including ACVRs (ALK1, ALK2, ALK4 and ALK7) and BMPRs (ALK3 and ALK6).
Séquence
KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS
Reconstitution
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
Stockage et stabilité
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable