Principaux documents
SRP0679
Sigma-Aldrich
LRRKTIDE
≥95% (HPLC)
1 MG
89,30 €
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
89,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.24
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
1931.29
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Application
Useful as a substrate for LRRK kinases.
Actions biochimiques/physiologiques
The LRRKtide peptide sequence (RLGRDKYKTLRQIRQ) is derived from human ezrin (amino acids 561-573), moesin (amino acids 539-553) and radixin (amino acids 558-570).
Séquence
RLGRDKYKTLRQIRQ
Reconstitution
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stockage et stabilité
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable