SRP0630
OX40 (CD134), Biotin Labeled, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD134, TNFRSF4, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
23.6 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNFRSF4(7293)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable