Principaux documents
SRP0611
Sigma-Aldrich
B7-1 (CD80), FLAG® - AviTag -His-Tag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD80
100 μG
434,00 €
434,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
434,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
434,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
28 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD8O(941)
Description générale
Human secreted B7-1, also known as CD80. GenBank Accession No. NM_005191, a.a. 35-242, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 28 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable