Principaux documents
SRP0601
Sigma-Aldrich
PD-1 (L128A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
50 μG
433,00 €
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
433,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
44.5 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDCD1(5133)
Description générale
Human secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 25-167 with an L128A mutation, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1, and C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 44.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable