Principaux documents
SRP0513
Sigma-Aldrich
MGLL, His-Tag, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonyme(s) :
HUK5, MAGL, MGLL, Monoacylglycerol Lipase, monoglyceride lipase
50 μG
441,00 €
441,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
441,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
441,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
62 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MGLL(11343)
Description générale
Human monoglyceride lipase (MGLL), GenBank Accession No. NM_007283, a.a. 2-313(end), with N-terminal His-tag and N-terminal GST-tag, MW=62 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a baculovirus expression system.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :