SRP0474
ATAD2A (981-1108) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ANCCA, ATPase family, AAA domain containing 2, PRO2000
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
16.2 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ATAD2(29028)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable