SRP0266
PDE4C1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DPDE1, PDE21, PDE4C, Phosphodiesterase 4C1, Phosphodiesterase E1 dunce
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
106 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDE4C(5143)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires