Principaux documents
SRP0136
Sigma-Aldrich
G9a human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
EHMT2, Euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, HLA-B-associated transcript 8, KMT1C, Lysine N-methyltransferase 1C
20 μG
485,00 €
485,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 μG
485,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
485,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
74.6 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... EHMT2(10919)
Description générale
Human G9a, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, GenBank Accession No. NM_006709, amino acids 785-1210, with N-terminal GST tag, MW = 74.6 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme required to methylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.