SRE0019
Apyrase from potatoes
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ATPase ≥200 units/mg protein
Synonyme(s) :
Adénosine 5′-diphosphatase, Adénosine 5′-triphosphatase
148,00 €
About This Item
148,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Type
Grade VII
Forme
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
Composition
Protein, 25-60%
Solubilité
H2O: soluble 1.0 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
Température de stockage
−20°C
Application
Réaction : ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable