Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SRE0011
Sigma-Aldrich
γ-Globulines from bovine blood
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
γ-globuline bovine
1 G
73,90 €
5 G
232,00 €
10 G
535,00 €
25 G
936,00 €
100 G
2 850,00 €
73,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
73,90 €
5 G
232,00 €
10 G
535,00 €
25 G
936,00 €
100 G
2 850,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
73,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forme
powder
Composition
NaCl, ≤4%
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Fraction de protéines plasmatiques riche en anticorps
La gammaglobuline bovine (BGG) est un constituant important du système immunitaire des vaches et autres bovins. La BGG, présente dans le sang des bovins, sert principalement à fabriquer des produits médicaux comme les vaccins, les sérums et les réactifs de diagnostic. La BGG peut aussi servir à traiter certaines pathologies médicales comme l'hépatite B et à stimuler l'immunité chez l'être humain et d'autres animaux.
γ-Globulins are immunoglobulins that contain IgM, IgA, and IgY.[1] They are glycoproteins produced by plasma cells.[2] The immunoglobulins are heterodimeric molecules comprising two light chains and two heavy chains linked together by disulfide bonds.[3]
Application
La γ-globuline bovine a été employée comme agent inducteur immunologique dans des études sur le mécanisme de l′immunotolérance.
γ-Globulins from bovine blood has been used along with polyethylene glycol (PEG) to investigate the kinetics of liquid-liquid phase separation (LLPS) in its temporary and arrested state.[4] It has also been used as a parent solution to prevent bacterial growth and study the antibody system with LLPS and highly elevated protein concentrations in arrested transition.[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Immunoglobulins are implicated in the activation of the complement system and the opsonization of microbes for phagocytosis. It is also involved in the neutralization of toxins and viruses and blocks the attachment of microbes to mucosal surfaces. They protect our bodies against fungi, viruses, and bacteria. Immunodeficiency is associated with recurrent infectious diseases.[2] 
Notes préparatoires
Prepared from Cohn Fraction II, III
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Stefano Da Vela et al.
Soft matter, 13(46), 8756-8765 (2017-11-14)
We investigate the transition of the phase separation kinetics from a complete to an arrested liquid-liquid phase separation (LLPS) in mixtures of bovine γ-globulin with polyethylene glycol (PEG). The solutions feature LLPS with upper critical solution temperature phase behavior. At
Justiz Vaillant AA, et al.
Immunoglobulin (2021)
Blood
Sturkie's Avian Physiology, 167-191, 167-191 (2015)
Anita Girelli et al.
Molecular pharmaceutics, 18(11), 4162-4169 (2021-10-13)
Antibody therapies are typically based on high-concentration formulations that need to be administered subcutaneously. These conditions induce several challenges, inter alia a viscosity suitable for injection, sufficient solution stability, and preservation of molecular function. To obtain systematic insights into the
Harry W Schroeder et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 125(2 Suppl 2), S41-S52 (2010-03-05)
Immunoglobulins are heterodimeric proteins composed of 2 heavy and 2 light chains. They can be separated functionally into variable domains that bind antigens and constant domains that specify effector functions, such as activation of complement or binding to Fc receptors.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can Gamma-Globulins be stored at 2 - 8 C without affecting shelf life, considering the Certificate of Analysis specifies a storage temperature of -20 C?
    1 answer
    1. Product SRE0011 is suitable for the manufacturing of diagnostic reagents and kits. It must be stored at -20°C to maintain the 1-year warranty. Storage at 2-8°C is outside the recommended range, and the effect of prolonged storage at 2-8°C on the product's stability is unknown.
      Helpful?
  2. Dear sir or madam, Can you please let me know what is the shelf life for this reference
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of 2 years after the quality release date. A recommended retest date is the time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.