Principaux documents
SRE0007
Sigma-Aldrich
Mutanolysine from Streptomyces globisporus ATCC 21553
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Mutanolysin
25000 UNITS
528,00 €
100000 UNITS
1 470,00 €
528,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25000 UNITS
528,00 €
100000 UNITS
1 470,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
528,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
bacterial (Streptomyces globisporus)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥4000 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
23 kDa
Concentration
≥40% protein
Adéquation
suitable for cell lysis
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control
Application
Elle permet de réaliser une lyse douce pour isoler les biomolécules facilement dégradables et l′ARN de bactéries. Elle a servi à la formation de sphéroplastes pour isoler l′ADN.
Actions biochimiques/physiologiques
La mutanolysine clive la liaison de la β-N-acétylmuramyl-(1→4)-N-acétylglucosamine du polymère peptidoglycane-polysaccharide des parois cellulaires bactériennes. Elle lyse les bactéries Listeria et autres bactéries à Gram positif comme Lactobacillus et Lactococcus.
La mutanolysine est une N-acétylmuramidase. Comme le lysozyme, il s′agit d′une enzyme muralytique qui clive la liaison de la β-N-acétylmuramyl-(1→4)-N-acétylglucosamine du polymère peptidoglycane-polysaccharide des parois cellulaires bactériennes. Ses extrémités carboxyliques jouent un rôle dans la reconnaissance et la liaison de polymères uniques des parois cellulaires. La mutanolysine lyse les bactéries Listeria et autres bactéries à Gram positif comme Lactobacillus et Lactococcus.
Définition de l'unité
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
Forme physique
Lyophilized powder containing Ficoll® and sodium succinate buffer salts
Informations légales
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Questions
  1. 本製品に含まれる3種類の酵素 1. N-acetylmuramidase M1 2. N-acetylmuramidase M2 3. N-Acetylmuramyl-L-alanine amidase それぞれのアミノ酸配列は同定されていますか。 また、配列を開示いただくことは可能でしょうか。
    1 answer
    1. Unfortunately, this material has not been sequenced.