Documents
SML3870
Sigma-Aldrich
Fuzapladib
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
IS 741, IS-741, N-(2-((ethylsulfonyl)amino)-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl)-3-yl]cyclohexanecarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20F3N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Fuzapladib (IS-741) is a cell penetrant and potent phospholipase A2 (PLA2) inhibitor. Fuzapladib decelerate the progression of pancreatic fibrosis through monocyte infiltration in dogs.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Effects of IS-741, a synthetic anti-inflammatory agent, on bleomycin-induced lung injury in mice
Lung, 187(5), 331-339 (2009)
Effect of IS-741 on ethionine-induced acute pancreatitis in rats: relation to pancreatic acinar cell regeneration
Journal of Gastroenterology, 38(3), 260-267 (2003)
Nanocrystal solid dispersion of fuzapladib free acid with improved oral bioavailability
Biopharmaceutics & Drug Disposition, 43(3), 89-97 (2022)