Principaux documents
SML3371
Sigma-Aldrich
MS47134
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
((1r,3R,5S,7R)-3,5-dimethyladamantane-1-carbonyl)-D-phenylalanine
5 MG
134,00 €
25 MG
541,00 €
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
134,00 €
25 MG
541,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H29NO3
Poids moléculaire :
355.47
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)[C@]2(C[C@]3(C)C4)C[C@@H]4C[C@](C3)(C)C2
InChI
1S/C22H29NO3/c1-20-9-16-10-21(2,12-20)14-22(11-16,13-20)19(26)23-17(18(24)25)8-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,16-17H,8-14H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t16-,17-,20+,21-,22-/m1/s1
Clé InChI
QSBRCNGPJBWGLQ-LQDXOGNASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MS47134 is a potent and selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4.
Potent and selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Can Cao et al.
Nature, 600(7887), 170-175 (2021-11-19)
The MRGPRX family of receptors (MRGPRX1-4) is a family of mas-related G-protein-coupled receptors that have evolved relatively recently1. Of these, MRGPRX2 and MRGPRX4 are key physiological and pathological mediators of itch and related mast cell-mediated hypersensitivity reactions2-5. MRGPRX2 couples to