SML3848
Y-320
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-(4-morpholin-4-ylpiperidin-1-yl)phenyl]-5-methylpyrazole-4-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-phenyl]-5-methylpyrazole-4-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-[4-(4-morpholinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Y 320, Y320
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
N#CC1=CC(NC(C2=C(C)N(C3=CC=C(C=C3)Cl)N=C2)=O)=CC=C1N4CCC(CC4)N5CCOCC5
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable