SML3735
DRAQ5
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,5-Bis[[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-4,8-dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,5-Bis[[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-4,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, White to very dark brown
Solubilité
soluble (DMSO: 1M HCl 2 mg/mL clear)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
DRAQ5 is a deep red fluorescing anthraquinone dye that displays high affinity for DNA and a high capacity to rapidly enter living cells or stain fixed cells (λex = 647 nm, λem = 665–780 nm).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable