SML3649
Ozenoxacin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Cyclopropyl-8-methyl-7-(5-methyl-6-methylamino-pyridin-3-yl)-4-oxo1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable