Key Documents
SML3537
Sigma-Aldrich
CK156
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-tert-Butyl-7,10-dioxa-13,17,18,21-tetraazatetracyclo[12.5.2.1²,⁶.0¹⁷,²⁰]docosa-1(20),2,4,6(22),14(21),15,18-heptaene-5-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H25N5O3
Poids moléculaire :
395.45
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)NC(C(C=C1)=C(OCCOCCNC2=N3)C=C1C4=C3N(C=C2)N=C4)=O
Actions biochimiques/physiologiques
CK156 is a potent and selective DRAK1 inhibitor (IC50 = 49 nM by cell-free radiometric assay, IC50 = 181 nM by cellular NanoBRET, KD = 21 nM by ITC, selectivity by a 468-kinase panel) with good selectivity over DRAK2 (61% inhibition at 1 μM, IC50 = 8 μM by NanoBRET).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable