SML3501
Dehydrocorydaline
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
13-Methylpalmatine, 5,6-Dihydro-2,3,9,10-tetramethoxy-13-methyldibenzo[a,g]quinolizinium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CC1=C2[N+](CCC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C41
InChI
1S/C22H24NO4/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23/h6-7,10-12H,8-9H2,1-5H3/q+1
Clé InChI
RFKQJTRWODZPHF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable