SML3499
LM10
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-3-(2-(1H-tetrazol-5-yl)vinyl)-6-fluoro-1H-indole, 6-Fluoro-3-[(1E)-2-(2H-tetrazol-5-yl)ethenyl]-1H-indole, LM 10, trans-6-Fluoro-3-(2-(1H-tetrazol-5-yl)vinyl)-1H-indole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=CC2=C(C=C1)C(/C=C/C3=NN=NN3)=CN2
InChI
1S/C11H8FN5/c12-8-2-3-9-7(6-13-10(9)5-8)1-4-11-14-16-17-15-11/h1-6,13H,(H,14,15,16,17)/b4-1+
Clé InChI
JDBSZVDIUIRSDG-DAFODLJHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable