SML3432
Brevianamide F
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3S,8aS)-hexahydro-3-(1H-indol-3-ylmethyl)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione, cyclo-(L-Trp-L-Pro), cyclo-(tryptophanyl-prolyl)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C16H17N3O2/c20-15-14-6-3-7-19(14)16(21)13(18-15)8-10-9-17-12-5-2-1-4-11(10)12/h1-2,4-5,9,13-14,17H,3,6-8H2,(H,18,20)/t13-,14-/m0/s1
Clé InChI
RYFZBPVMVYTEKZ-KBPBESRZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable