Principaux documents
SML3262
Sigma-Aldrich
TG11-77 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((4,6-dimethylpyridin-2-yl)amino)- N-(2-(2-methyl-lH-indol-3-yl)ethyl)pyrimidine-5-carboxamide Hydrochloride, 2-[(4,6-dimethyl-2-pyridinyl)amino]-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]- 5-pyrimidinecarboxamide
5 MG
77,00 €
25 MG
310,00 €
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
77,00 €
25 MG
310,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H24N6O·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.94
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Brain-permeable, potent and selective EP2 receptor antagonist
TG11-77 is a brain-permeable, water soluble, highly potent, and selective EP2 receptor antagonist. TG11-77 suppress inflammatory gene expression induced by EP2 activation in a microglial cell line. TG11-77 is useful for study CNS diseases in rodent models.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Potent, selective, water soluble, brain-permeable EP2 receptor antagonist for use in central nervous system disease models.
Radhika Amaradhi, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 63(3), 1032-1050 (2020)