SML1180
WWL229
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(3-Methoxypropyl)-1-piperidinecarboxylic acid 4-nitrophenyl ester, 4-Nitrophenyl 2-(3-methoxypropyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)N2C(CCCOC)CCCC2
InChI
1S/C16H22N2O5/c1-22-12-4-6-13-5-2-3-11-17(13)16(19)23-15-9-7-14(8-10-15)18(20)21/h7-10,13H,2-6,11-12H2,1H3
Clé InChI
XVBRVSAGMWRVCK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.