Principaux documents
SML3250
Sigma-Aldrich
HIF-1α stabilizer 1a
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Bis[2-(2-pyridinyl-kN)phenyl-kC](4,7-dimethoxy-1,10-phenanthroline-kN1, kN10)iridium(III) hexafluorophosphate (1:1), Ir(III) complex 1a
5 MG
76,00 €
25 MG
309,00 €
76,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
76,00 €
25 MG
309,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H28O2IrN4·PF6
Poids moléculaire :
885.81
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
76,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Cell penetrant stabilizer of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α)
HIF-1α stabilizer 1a, a cyclometalated iridium(III) complex, is a cell penetrant stabilizer of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) that binds to Von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor and inhibits the VHL–HIF-1α interaction thereby preventing HIF-1α degradation. HIF-1α stabilizer 1a induces HIF-1α accumulation in cells and activates HIF-1α mediated gene expression. It significantly accelerates wound closure in both normal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Guodong Li et al.
Nature communications, 12(1), 3363-3363 (2021-06-09)
Impaired wound healing and ulcer complications are a leading cause of death in diabetic patients. In this study, we report the design and synthesis of a cyclometalated iridium(III) metal complex 1a as a stabilizer of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α). In vitro biophysical