Documents
SMB01373
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyesterone
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxyesterone, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxy estrone, 2-OH-E1, 2-OHE2, 2OHE1, Catecholestrone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51351610
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
Clé InChI
SWINWPBPEKHUOD-JPVZDGGYSA-N
Application
2-Hydroxyestrone (2OHE1) is a metabolite of the endogenous estrogen estrone. 2OHE1 is formed predominantly by the action of cytochrome P450 (CYP) enzymes CYP1A1, CYP1A2, and CYP1B1. 2OHE1 and 16OHE1 are reported to be associated with breast carcinogenesis.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)