SML3237
G-5555
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-(((2r,5r)-5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl)-6-(2-chloro-4-(6-methylpyridin-2-yl)phenyl)-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 8-[(trans -5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl]-6-[2-chloro-4-(6-methyl-2-pyridinyl)phenyl]-2-(methylamino)pyrido[2,3-d ]pyrimidin-7(8H )-one
90,90 €
About This Item
90,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/L, clear
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable