Principaux documents
SML3207
Sigma-Aldrich
MB05032
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-5-isobutyl-4-[5-phosphono-2-furanyl]thiazole, 5-[2-Amino-5-(2-methylpropyl)-4-thiazolyl]-2-furanyl]phosphonic acid, CS-917 active drug, MB 05032, MB-05032, MB-06322 active drug, MB06322 active drug, [5-[2-Amino-5-(2-methylpropyl)-1,3-thiazol-4-yl]furan-2-yl]phosphonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15N2O4PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(O)(O)c1[o]c(cc1)c2nc([s]c2CC(C)C)N
InChI
1S/C11H15N2O4PS/c1-6(2)5-8-10(13-11(12)19-8)7-3-4-9(17-7)18(14,15)16/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,12,13)(H2,14,15,16)
Clé InChI
XJMYIJPPDSZOPN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
AMP site-targeting, potent and selective fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase) inhibitor that suppresses cellular gluconeogenesis (GNG).
MB05032 is an AMP site-targeting, potent and selective fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase) inhibitor (rec hum liver FBPase IC50 = 16 nM, purified hum muscle/rat liver FBPase IC50 = 29/61 nM) with no potency toward glycogen phosphorylase or AMP-activated protein kinase. MB05032 inhibits cellular (rat/human hepotocytes IC50/glucose gluconeogenesis (GNG) substrate = 7.8 ?M/lactate & pyruvate/rat hepotocytes, 47.5 μM/lactate/human hepotocytes).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable