Key Documents
SML3131
Sigma-Aldrich
GSK620
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Benzyl-N5-cyclopropyl-N3-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3,5-dicarboxamide, GSK 620, GSK-620, N5-Cyclopropyl-1,2-dihydro-N3-methyl-2-oxo-1-(phenylmethyl)-3,5-pyridinedicarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1N(C=C(C=C1C(NC)=O)C(NC2CC2)=O)CC3=CC=CC=C3
Actions biochimiques/physiologiques
GSK620 Is an orally active, potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor (BD2/BD1 pIC50 = 6.5/4.6/BRD2, 7.1/4.6/BRD3, 7.1/4.8/BRD4, 6.7/4.6/BRDT) with improved oral availability than GSK046 (iBET-BD2) and in vivo efficacy in inflammatory disease models, including collagen-induced arthritis (3-10 mg/kg/d p.o. in rats), imiquimod (IMQ)-induced psoriasis (20 mg/kg/d p.o. in mice), and a nonalcoholic steatohepatitis (NAFLD) model (20 mg/kg/d p.o. in STAM mice).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable