Principaux documents
SML3085
Sigma-Aldrich
Evacetrapib
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
LY 2484595, LY-2484595, LY2484595, trans-4-({(5S)-5-[{[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]-7,9-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepin-1-yl}methyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-[[(5S)-5-[[[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-7,9-dimethyl-1H-1-benzazepin-1-yl]methyl]-cyclohexanecarboxylic acid
10 MG
78,70 €
50 MG
317,00 €
78,70 €
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
78,70 €
50 MG
317,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H36F6N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
638.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
78,70 €
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=C2C([C@@H](N(CC3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=NN(C)N=N4)CCCN2C[C@H]5CC[C@H](C(O)=O)CC5)=CC(C)=C1
InChI
1S/C31H36F6N6O2/c1-18-11-19(2)27-25(12-18)26(5-4-10-42(27)16-20-6-8-22(9-7-20)28(44)45)43(29-38-40-41(3)39-29)17-21-13-23(30(32,33)34)15-24(14-21)31(35,36)37/h11-15,20,22,26H,4-10,16-17H2,1-3H3,(H,44,45)/t20?,22?,26-/m0/s1
Clé InChI
IHIUGIVXARLYHP-UXNJHFGPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Evacetrapib (LY2484595) is an orally active, potent and selective cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor (human recombinant CETP IC50 = 5.5 nM). Evacetrapib inhibits CETP activtiy in human plasma ex vivo (IC50 = 36 nM) and in human CETP/ApoAI transgenic mice in vivo (129.7% HDL-C increase 8 h post oral dosing at 30 mg/kg; 98.4%, 98.6%, 18.4% CETP inhibition, respectivley, post 4, 8 and 24 h p.o.). Evacetrapib does not cause the side-effects observed with torcetrapib in cultures (no aldosterone or cortisol synthesis induction in H295R cells) or in vivo (no increase of mean arterial pressure in diabetic fatty rats).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable