Principaux documents
SML3057
Sigma-Aldrich
Indacaterol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[(1R)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone, QAB-149, R)-5-[2-(5,6-diethylindan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-1H-quinolin-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H28N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H](CNC1CC(C=C(CC)C(CC)=C2)=C2C1)C3=CC=C(O)C(N4)=C3C=CC4=O
InChI
1S/C24H28N2O3/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29)/t22-/m0/s1
Clé InChI
QZZUEBNBZAPZLX-QFIPXVFZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Indacaterol is an ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist. It is used as bronchodilator.
Ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist; bronchodilator
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Radhika Joshi et al.
Molecular pharmacology, 96(1), 56-72 (2019-05-01)
The effects of phosphodiesterase (PDE) 4 inhibitors on gene expression changes in BEAS-2B human airway epithelial cells are reported and discussed in relation to the mechanism(s) of action of roflumilast in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Microarray-based gene expression profiling