SML3047
Urolithin C
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,8,9-Trihydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one, 3,8,9-Trihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, 3,8,9-Trihydroxyurolithin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=CC(O)=C(O)C=C2C3=C(C=C(O)C=C3)O1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable