Principaux documents
SML2996
Sigma-Aldrich
SR-301
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(1H-Imidazol-1-yl)-N-[2-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-3-pyridazinecarboxamide, N-(2-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)-6-(1H-imidazol-1-yl)pyridazine-3-carboxamide, SR 301, SR301
5 MG
74,30 €
25 MG
300,00 €
74,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
74,30 €
25 MG
300,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H11F6N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.29
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
74,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=NN=C(N2C=NC=C2)C=C1)NC3=C(C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=CC=C3
Clé InChI
COFASYKPDRGFKT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Orally bioavailable analog of the selective STING agonist SR-717 with good antitumor efficacy in a murine B16.F10 melanoma tumor model in vivo.
SR-301 is an orally bioavailable analog of the selective STING agonist SR-717. SR-301 shows higher potency than SR-717 by THP1-based ISRE reporter assay (EC50 = 0.6 vs. 2.1 μM, respectively) and shows good antitumor efficacy when administered orally in a murine B16.F10 melanoma tumor model in vivo (15 mg/kg/day p.o.).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Emily N Chin et al.
Science (New York, N.Y.), 369(6506), 993-999 (2020-08-21)
Stimulator of interferon genes (STING) links innate immunity to biological processes ranging from antitumor immunity to microbiome homeostasis. Mechanistic understanding of the anticancer potential for STING receptor activation is currently limited by metabolic instability of the natural cyclic dinucleotide (CDN)