Principaux documents
SML2981
Sigma-Aldrich
EN219
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(3,5-bis(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-2-chloroethanone, 3,5-bis(4-Bromophenyl)-1-(chloroacetyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole
5 MG
115,00 €
25 MG
372,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
115,00 €
25 MG
372,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H13Br2ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)C2N(NC(=C2)c3ccc(cc3)Br)C(=O)CCl
Clé InChI
PREWPJFURADJST-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
EN219 is a cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination. EN219 is shown to covalently interact with RNF114-C8 (IC50 = 470 nM), TUBB1-C201, HSPD1-C442, and HIST1H3A-C97. EN219 is a recruiter of the E3 ubiquitin ligase RNF114 that can be utilized for PROTAC applications.
cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable