Principaux documents
SML2963
Sigma-Aldrich
8-Azaguanine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Amino-1H-v-triazolo[d]pyrimidin-7-ol, 5-Amino-3,6-dihydro-7H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one, 5-Amino-7-hydroxy-1H-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-AG, Guanazolo, NSC 151069, NSC 223526, pathocidin, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 2-Amino-6-oxy-8-azapurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.11
Beilstein:
171098
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
Clé InChI
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
8-Azaguanine is a triazole-antimetabolite that displays varies pharmacological effects including anticancer, antiviral and antifungal. It is easily incorporated into ribonucleic acids including rRNA and tRNA. 8-Azaguanine appears to alter mRNA splicing in SF3B1 mutant cells. 8-Azaguanine novel immunomodulatory drug (IMiD) that significantly increases the cytotoxicity of NK cells.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable