SML2883
Paquinimod
≥98% (HPLC), powder, immunomodulator
Synonyme(s) :
ABR 215757, ABR 25757, ABR-215757, ABR-25757, ABR215757, ABR25757, N,5-Diethyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-3-quinolinecarboxamide, N-Ethyl-N-phenyl-1,2-dihydro-5-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxoquinoline-3-carboxamide, N-Ethyl-N-phenyl-5-ethyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxoquinoline-3-carboxamide
85,90 €
About This Item
85,90 €
Produits recommandés
Nom du produit
Paquinimod, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1(c2c(c(ccc2)CC)C(=O)C(C1=O)C(=O)N(CC)c3ccccc3)C
InChI
1S/C21H22N2O3/c1-4-14-10-9-13-16-17(14)19(24)18(20(25)22(16)3)21(26)23(5-2)15-11-7-6-8-12-15/h6-13,18H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
RBHDLRDFJPBLNO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable