SML2823
GT949
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[(4-Cyclohexyl-1-piperazinyl)[1-(2-phenylethyl)-1H-tetrazol-5-yl]methyl]-6-methoxy-2(1H)-quinolinone, GT 949, GT-949
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C(C(C2=NN=NN2CCC3=CC=CC=C3)N4CCN(CC4)C5CCCCC5)=CC6=CC(OC)=CC=C6N1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable