SML2809
WNK463
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(1,1-Dimethylethyl)-1-[1-[5-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-pyridinyl]-4-piperidinyl]-1H-imidazole-5-carboxamide, N-tert-Butyl-1-(1-(5-(5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridin-2-yl)piperidin-4-yl)-1H-imidazole-5-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1nnc([o]1)c2cnc(cc2)N3CCC(CC3)[n]4cncc4C(=O)NC(C)(C)C
InChI
1S/C21H24F3N7O2/c1-20(2,3)27-17(32)15-11-25-12-31(15)14-6-8-30(9-7-14)16-5-4-13(10-26-16)18-28-29-19(33-18)21(22,23)24/h4-5,10-12,14H,6-9H2,1-3H3,(H,27,32)
Clé InChI
HWSHOMMVLGBIDN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable