Principaux documents
SML2749
Sigma-Aldrich
iFSP1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrido[1,2-a]benzimidazole-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-(p-tolyl)benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-p-tolyl-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile
5 MG
89,00 €
25 MG
288,00 €
89,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
89,00 €
25 MG
288,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H13N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
89,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=C(C#N)C(C2=CC=C(C)C=C2)=C(C#N)C3=NC4=C(C=CC=C4)N31
InChI
1S/C20H13N5/c1-12-6-8-13(9-7-12)18-14(10-21)19(23)25-17-5-3-2-4-16(17)24-20(25)15(18)11-22/h2-9H,23H2,1H3
Clé InChI
FNESYDFRCQEEKA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
iFSP1 is a potent selective inhibitor of ferroptosis-suppressor-protein 1 (FSP1) that induces ferroptosis in cancer cells. iFSP1 strongly synergizes with GPX4 inhibitors to initiate ferroptosis in cancer cells.
potent selective inhibitor of ferroptosis-suppressor-protein 1 (FSP1) that induces ferroptosis in cancer cells
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sebastian Doll et al.
Nature, 575(7784), 693-698 (2019-10-22)
Ferroptosis is an iron-dependent form of necrotic cell death marked by oxidative damage to phospholipids1,2. To date, ferroptosis has been thought to be controlled only by the phospholipid hydroperoxide-reducing enzyme glutathione peroxidase 4 (GPX4)3,4 and radical-trapping antioxidants5,6. However, elucidation of