Documents
SML2704
Sigma-Aldrich
BAY-294
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
BAY-294, 6,7-Dimethoxy-2-methyl-N-[(S)-1-(4-{2-[(methylamino)methyl]phenyl}thien-2-yl)ethyl]quinazolin-4-amine, BAY 293 (S)-enantiomer, BAY 293 control, BAY 294, BAY-293 (S)-enantiomer, BAY-293 control, BAY293 (S)-enantiomer, BAY293 control, BAY294
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H28N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.58
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +86.0 to +106.0°, c = 1.0 in DMSO
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](C1=CC(C2=CC=CC=C2CNC)=CS1)NC3=C4C=C(C(OC)=CC4=NC(C)=N3)OC
Actions biochimiques/physiologiques
BAY-294 corresponds to the (S)-enantiomer of and the recommended control for the selective SOS1-KRAS interaction inhibitor BAY-293 (IC50 = 2.34 μM/BAY-294 vs. 21 nM/BAY-293; 10 nM hSOS1cat & 5 nM hKRAS G12C). BAY-294 exhibits little potency against SOS1-mediated KRAS activation (IC50 = 3.91 μM/BAY-294 vs. 52 nM/BAY-293; 10 nM SOS1cat & 50 nM wt hKRAS).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable