SML2696
RSM932A
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1′-[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)methylamino]-quinolinium dibromide (9CI), 1,1′-[[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]bis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)methylamino]-quinolinium] bromide, RSM 932A, TCD-717
89,00 €
About This Item
89,00 €
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
faint yellow to dark orange
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C1=CC=[N+](CC2=CC=C(C3=CC=C(C[N+]4=CC=C(N(C5=CC=C(Cl)C=C5)C)C6=CC=CC=C46)C=C3)C=C2)C7=CC=CC=C17)C8=CC=C(Cl)C=C8
InChI
1S/C46H38Cl2N4/c1-49(39-23-19-37(47)20-24-39)43-27-29-51(45-9-5-3-7-41(43)45)31-33-11-15-35(16-12-33)36-17-13-34(14-18-36)32-52-30-28-44(42-8-4-6-10-46(42)52)50(2)40-25-21-38(48)22-26-40/h3-30H,31-32H2,1-2H3/q+2
Clé InChI
QGYGTMZEJNOHNU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable