F0537
Fusicoccin from Fusicoccum amygdali
≥85% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fusicoccin A
481,00 €
About This Item
481,00 €
Produits recommandés
Source biologique
plant (Fusicoccum amygdali)
Niveau de qualité
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COCC1CCC2C(C)C(O)C(OC3OC(COC(C)(C)C=C)C(O)C(OC(C)=O)C3O)C4=C(CC(O)C4(C)C=C12)C(C)COC(C)=O
InChI
1S/C36H56O12/c1-10-35(6,7)45-17-26-30(41)33(46-21(5)38)31(42)34(47-26)48-32-28-24(18(2)15-44-20(4)37)13-27(39)36(28,8)14-25-22(16-43-9)11-12-23(25)19(3)29(32)40/h10,14,18-19,22-23,26-27,29-34,39-42H,1,11-13,15-17H2,2-9H3/b25-14-
Clé InChI
KXTYBXCEQOANSX-QFEZKATASA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable