SML2643
ML365
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methoxy-N-[3-[(3-methylbenzoyl)amino]phenyl]benzamide, ML 365, ML365
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H20N2O3/c1-15-7-5-8-16(13-15)21(25)23-17-9-6-10-18(14-17)24-22(26)19-11-3-4-12-20(19)27-2/h3-14H,1-2H3,(H,23,25)(H,24,26)
Clé InChI
UTAJHKSGYJSZBR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable