Principaux documents
SML2637
Sigma-Aldrich
NPD8733
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-(4-Methoxybenzoyl)-3-benzofuranyl]acetamide
5 MG
71,60 €
25 MG
299,00 €
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
71,60 €
25 MG
299,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.32
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(c1c2c([o]c1C(=O)c3ccc(cc3)OC)cccc2)C(=O)C
InChI
1S/C18H15NO4/c1-11(20)19-16-14-5-3-4-6-15(14)23-18(16)17(21)12-7-9-13(22-2)10-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
Clé InChI
NQZBUYPGHZTWIR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NPD8733 is an inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration. NPD8733 binds to valosin-containing protein (VCP)/p97.
inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kruthi Suvarna et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 2988-2996 (2019-01-06)
Carcinoma-associated fibroblasts are fibroblasts activated by surrounding cancer cells. Carcinoma-associated fibroblasts exhibit enhanced cell migration, which plays an important role in cancer metastasis. Previously, we demonstrated enhanced migration of NIH3T3 fibroblasts when they were cultured in the presence of MCF7