Principaux documents
SML2509
Sigma-Aldrich
Fenticonazole Nitrate
Synonyme(s) :
Fenticonazole nitrate
50 MG
144,00 €
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
144,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H21Cl2N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.41
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S(c2ccc(cc2)COC(C[n]4cncc4)c3c(cc(cc3)Cl)Cl)c1ccccc1.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
Clé InChI
FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Fenticonazole is an imidazole antifungal drug.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable