Principaux documents
SML2431
Sigma-Aldrich
VU0134992 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(2-Bromo-4-isopropylphenoxy)-N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide hydrochloride, 2-[2-bromo-4-(1-methylethyl)phenoxy]-N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-acetamide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H31BrN2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.84
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C1=CC(Br)=C(OCC(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O)C=C1.Cl
Clé InChI
QXKQUPCNSXWIDX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
VU0134992 is an orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10) that induces diuresis, natriuresis, and kaliuresis in rats.
orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable