SML2354
HMR-1556
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3R,4S)-(+)-N-[3-Hydroxy-2,2-dimethyl-6-(4,4,4,-trifluorobutoxy)chroman-4-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Chromanol HMR 1556, HMR 1556, HMR1556, N-[(3R,4S)-3,4-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-6-(4,4,4-trifluorobutoxy)-2H-1-benzopyran-4-yl]-N-methylmethanesulfonamide
102,00 €
About This Item
102,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +2 to +3.5°, c = 0.1 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1([C@@H]([C@H](C2=CC(OCCCC(F)(F)F)=CC=C2O1)N(C)S(C)(=O)=O)O)C
InChI
1S/C17H24F3NO5S/c1-16(2)15(22)14(21(3)27(4,23)24)12-10-11(6-7-13(12)26-16)25-9-5-8-17(18,19)20/h6-7,10,14-15,22H,5,8-9H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1
Clé InChI
SRZRLJWUQFIZRH-LSDHHAIUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable